Learn More
asecos™ Drum Rack With Sump Pallet PE
Codice prodotto. 17806516 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
42 kg
49 kg
76 kg
97 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
17806516 42 kg Pezzo
17816516 49 kg Pezzo
17816416 76 kg Pezzo
17846516 97 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17806516 Fornitore asecos™ N. del fornitore 13244
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Drum Rack With Sump Pallet PE provides safe storage and filling storage of substances hazardous to water of all hazard classes.
  • For the storage of acids, alkalis and further aggressiv chemicals
  • Safe dispensing due to overhanging collecting sump
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 15.9 gal.
Capacità (sistema metrico) 60 L
Materiale Acciaio
Tipo Drum Rack
Lunghezza (sistema imperiale) 2972 in.
Lunghezza (sistema metrico) 755.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 29.72 in.
Larghezza (sistema metrico) 755.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 61.81 in.
Altezza (sistema metrico) 1570.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 31.30 in.
Profondità (sistema metrico) 795.00 mm
Peso (sistema imperiale) 92.59 lb.
Peso (sistema metrico) 42 kg