Learn More
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Borosilicate Glass Capillary Tubes
Codice prodotto. 13065803
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 μL
1 ul
25 μL
50 μL
Lunghezza (sistema metrico):
32 mm
65 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13065803 0.5 μL 32 mm pezzi 100
12389389 1 ul - pezzi 100
13035813 25 μL 65 mm pezzi 100
13045813 50 μL 100 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13065803 Fornitore Kimble Chase™ N. del fornitore 7645000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.25€
    65.50€ / pezzi 100
    Risparmia 13.75€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Kimble Chase Drummond Microcaps Borosilicate Glass Capillary Tubes, Capacity: 0.5 uL, Length: 32 mm, Quantity: 100/Pk.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.5 μL
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 100/Pk.
Tipo Capillary Tube
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm