Learn More
Drummond™ Original Portable Pipet-Aid™ Pipet Controller
Codice prodotto. 11714819 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
220 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
11714819 220 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11714819 Fornitore Drummond™ N. del fornitore 0789732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00€
    739.26€ / pezzi 1
    Risparmia 47.74€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Convenient alternative to mouth pipetting in the laboratory.
  • Easy-to-use volume control mechanism permits precise fluid intake and delivery
  • Check valve protects against accidental fluid intake into the handle
  • Can be used with glass or plastic pipets
  • Autoclavable components
Order Info
Contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for available replacement parts.
Certifications
CE, Euro version
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo Portable Filler/Dispenser
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory pipetting
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass or plastic pipets
Include Pipet Controller, TC Nosepiece
Tensione 220 V