Learn More
Drummond™ Microcap™ Disposable Micropipets
Codice prodotto. 11888661 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
Lunghezza (sistema metrico):
32 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11888661 0.5 μL 32 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11888661 Fornitore Drummond™ N. del fornitore 0795005
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fast, safe, clean, and accurate way to transfer liquids in micro quantities
  • Precision-bore glass capillary tubes
  • Disposable microcaps
  • With spotting holder and bulb dispenser
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.0039 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.021 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.09 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.53 mm
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) For handling dangerous materials, fast, safe, clean and accurate way to transfer liquids in micro quantities
Include Spotting holder and bulb dispenser
Lunghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Volume (sistema metrico) 0.5 μL
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Micropipet