Learn More
IKA™ Dry Block Heater 1
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13470607 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Ambient +5° to 100°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
13470607 Ambient +5° to 100°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13470607 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0004025100
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale Lega di alluminio
Umidità relativa 80%
Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 100°C
Tipo Bagno secco/blocco
N. di blocchi 1
Temporizzatore Yes
Larghezza (sistema metrico) 151 mm
Altezza (sistema metrico) 73 mm
Requisiti elettrici 220/240 V, 115/100 V, 50/60 Hz
Tensione 220/240 V, 115/100 V
Wattage 165 W
Frequenza 50/60 Hz