Learn More
IKA™ Dry Block Heater 1
1116.25 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Requisiti elettrici:
220 to 240/115/100 V, 50/60 Hz
Specifica
Materiale | Aluminum Alloy |
Umidità relativa | 80% |
Temperature Range (Metric) | Ambient +5° to 100°C |
Tipo | Dry Bath/Block |
N. di blocchi | 1 |
Temporizzatore | Yes |
Larghezza (sistema metrico) | 151 mm |
Altezza (sistema metrico) | 73 mm |
Requisiti elettrici | 220 to 240/115/100 V, 50/60 Hz |
Tensione | 220 to 240/115/100 V |