Learn More
Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 Dry Ice Storage Chest
Codice prodotto. 15131383 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15131383 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15131383 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0372102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.00€
    872.76€ / pezzi 1
    Risparmia 64.24€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Designed with an extra-thick foam plastic insulation core. Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 Dry Ice Storage Chest has an 85lb. capacity.
Designed with an extra-thick foam plastic insulation core. Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 Dry Ice Storage Chest has an 85lb. capacity.
  • Six days for 90lbs. of dry ice to sublimate to 5lbs
  • Constructed from rugged, double-walled polyethylene
  • Insulated extra-thick polyurethane foam
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 90 lb., 1.6 cu.ft.
Lunghezza (sistema metrico) interno 38.7 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 35.6 cm
Altezza (sistema metrico) interno 38.7 cm
Materiale Polycarbonate
Product Type Dry Ice Storage Chest
Quantità 1 Each
Colore Gray
Capacità (sistema metrico) 40.823 L