Learn More
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Sponge
Descrizione
- SANI-SPONGE
- Dry sponge
- Dimensions: 114 x 229 mm
- Holds: 450 mL
Specifica
Specifica
| Product Type | Hygiene Sponge Sampling Kit |
| Sterilità | Sterile |
| Include | None |