Learn More
Welch Ilmvac™ Kit manutenzione pompa a secco
Codice prodotto. 10245242 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
10245242 MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z Pezzo
10328687 MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10245242 Fornitore Welch Ilmvac™ N. del fornitore 402041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    207.30€ / pezzi 1
    Risparmia 48.70€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Service and Maintenance Kits comprised of replacement seals and wearable parts for various models of diaphragm pumps.
  • Available for a range of diaphragm vacuum pump models
  • Provided individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
Include Diaphragm, Valves, and O-rings
Quantità 1 Ea.
Tipo Service Kit