Learn More
Welch™ WOB-L Piston Dry Vacuum Pump 2511
Codice prodotto. 13492059 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
194 x 114 x 191 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
13492059 194 x 114 x 191 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13492059 Fornitore Welch™ N. del fornitore U2511C02
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Perfect for many common laboratory vacuum applications. Welch™ WOB-L Piston Dry Vacuum Pump 2511 is reliable and economical.
  • Economical
  • Oil free operation for reduced maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 21.6 in.Hg
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz 1 Ph2.
Dimensioni (L x P x A) 194 x 114 x 191 mm
Tipo di spina European (Schuko)
Tipo di pompa Dry Vacuum Pump
Spostamento d'aria 11 L/min. at 60Hz
Applicazioni Common Laboratory Vacuum
Maximum Pressure 33 psig
Tensione 230 V