Learn More
Nabertherm™ Drying Oven
Codice prodotto. 17328219 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Tipo di unità di controllo:
B510
R7
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di unità di controllo unitSize
17328219 450 L B510 Pezzo
17308209 60 L B510 Pezzo
17338209 120 L B510 Pezzo
17368209 240 L B510 Pezzo
17388209 240 L R7 Pezzo
17348219 450 L R7 Pezzo
17388219 1050 L B510 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17328219 Fornitore Nabertherm™ N. del fornitore TR455LN
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With their maximum working temperature of up to 300°C and air circulation, the ovens achieve a perfect temperature uniformity which is much better than in ovens of most competitors.
  • Max Temperature: 300°C
Specifica
Tipo di unità di controllo B510
Capacità (sistema metrico) 450 L
Temperatura (sistema metrico) 300°C
Tipo Drying Oven
Carico ripiano max 15
N. di ripiani 3
Dimensioni interne (L x P x A) 750 x 550 x 1100 mm
Dimensioni (L x P x A) 1000 x 780 x 1470 mm