Learn More
BINDER™ Forno da essiccazione Classic.Line, serie ED
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15602086 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
23 l
400 L
Uniformità:
2.5 °C
3°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Uniformità unitSize
15602086 400 L 3°C Pezzo
15662086 23 l 2.5 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15602086 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90100075
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The strengths of a BINDER ED series drying chamber include routine drying and sterilization tasks up to +300 °C. Thanks to the natural convection, all thermal processes which use this drying chamber are highly efficient. The ED series ensures fast, uniform drying.
  • Regolazione omogenea della temperatura grazie alla camera di preriscaldamento APT.line™
  • Stesse condizioni di prova nell'intero spazio utile indipendentemente dalle dimensioni e dalla quantità di campioni
  • Risparmio sui costi d'esercizio grazie all'eccellente isolamento termico
  • Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5°C fino a 300°C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Convezione libera
  • Aletta di scarico aria regolabile
  • Controller con funzioni di timer
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D5374, DIN 12880
Descrizione ED400-400V-I, con RS 422, Serie ED Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione libera, 400 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 400 L
Temperatura (sistema metrico) 5°C to 300°C
Tipo Drying and Heating Chamber
Display LED
Modello ED400-400V-I
N. di ripiani 10 (Maximum), 2 (Standard)
Porte 10/30/50/100 mm
Specifiche di sicurezza User friendly and easy to operate all-digital PID controller technology
Uniformità termica 150°C
Temporizzatore 0 to 99 hr
Uniformità 3°C
Dimensioni interne (L x P x A) 1000 x 520 x 800 mm
Dimensioni (L x P x A) 1290 x 860 x 1050 mm
Larghezza (sistema metrico) 1235 mm
Altezza (sistema metrico) 1025 mm
Peso (sistema metrico) 125 kg
Tensione 400 V
Wattage 3,4 kW
Amperaggio 16 A
Frequenza 50/60 Hz