Learn More
BINDER™ Forno da essiccazione Classic.Line, serie ED
Codice prodotto. 15662086 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
23 l
400 L
Uniformità:
2.5 °C
3°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Uniformità Dimensione della confezione
15662086 23 l 2.5 °C Pezzo
15602086 400 L 3°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15662086 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90100190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00€
    1675.87€ / pezzi 1
    Risparmia 259.13€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The strengths of a BINDER ED series drying chamber include routine drying and sterilization tasks up to +300 °C. Thanks to the natural convection, all thermal processes which use this drying chamber are highly efficient. The ED series ensures fast, uniform drying.
  • Condizioni di essiccazione uniformi grazie alla tecnologia APT.line™
  • Identiche condizioni di test in tutto l'interno della camera indipendentemente dalla dimensione e dalla quantità del campione
  • Eccezionale isolamento termico che consente di risparmiare sui costi di esercizio
  • Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 5 °C a 300 °C
  • Tecnologia a camera preriscaldata APT.line™
  • Convezione naturale
  • Deflettore dell'aria di scarico regolabile
  • Controller con funzioni timer
  • 2 rack cromati
  • Dispositivo di sicurezza indipendente dalla regolazione della temperatura di classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
Specifica
Certificazione/Conformità Standard ASTM
Descrizione ED023-230V, standard, Serie ED Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione libera, 20 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 23 l
Temperatura (sistema metrico) Da 5 °C a 300 °C
Tipo Forno da essiccazione
Display LED
Modello ED023-230V
N. di ripiani 2 (Standard), 4 (Maximum)
Porte 10/30/50/100 mm
Specifiche di sicurezza Tecnologia del controller PID interamente digitale, facile da usare e intuitiva
Uniformità termica 150 °C
Temporizzatore Da 0 a 99 ore
Uniformità 2.5 °C
Dimensioni interne (L x P x A) 222 x 300 x 330 mm
Dimensioni (L x P x A) 440 x 615 x 495 mm
Lunghezza (sistema metrico) 435 mm
Larghezza (sistema metrico) 520 mm
Altezza (sistema metrico) 495 mm
Peso (sistema metrico) 27 kg
Tensione 230 V
Wattage 0,8 kW
Amperaggio 10 A
Frequenza 50/60 Hz