Learn More
VITLAB™ Drying Rack
Codice prodotto. 10305861
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
630 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico)
10305861 630 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10305861 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 80213
In stock
Specifica
Materiale Polystyrene
Forma Rettangolare
Sterilità Sterile
N. per confezione 1 Pack
Quantità 1 Pack
Lunghezza (sistema metrico) 630 mm
Product Type Drying Rack
Altezza (sistema metrico) 630 mm
Larghezza (sistema metrico) 450 mm