Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes
Codice prodotto. 10727521
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10727521 130 mm Pezzo
10111621 180 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10727521 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05339013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.00€
    21.76€ / pezzi 1
    Risparmia 13.24€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Drying tubes
  • U-shaped Drying tubes
  • U-shaped
  • Side tubes with olives
  • Outer diameter 6 mm
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Include Olives
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Forma U-shaped
Materiale Borosilicate Glass (3.3)