Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes, Bent, with NS Cone
Codice prodotto. 10030241
Cambia vista
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
NS 24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10030241 NS 24/29 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10030241 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05337003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    22.67€ / pezzi 1
    Risparmia 11.33€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Drying tubes with NS cone
  • Bent (75°)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. giunto rastremato standard NS 24/29