Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes, U-Shaped, with NS Stopcocks
Codice prodotto. 10662472
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10662472 125 mm Pezzo
10325691 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10662472 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05342013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    87.11€ / pezzi 1
    Risparmia 38.89€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Drying tubes acc. to DIN 12616
  • With removable NS stopcocks
  • Side tubes plain (outer dia.: 6 mm)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)