Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Drying Tubes with NS Cone
Codice prodotto. 10007730
Cambia vista
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. giunto rastremato standard unitSize
10007730 NS 14/23 Pezzo
10189600 NS 29/32 Pezzo
10366261 NS 19/26 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10007730 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05337001
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for protecting reactions against moisture while equalizing pressure. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Drying Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Tube bent at a 75° angle
  • Available in a range of cone sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Forma Curvo
Product Type Tubo di essiccazione
N. giunto rastremato standard NS 14/23