Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Drying Tubes with NS Cone
Descrizione
- Tube bent at a 75° angle
- Available in a range of cone sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Forma | Bent |
| Product Type | Tubo di essiccazione |
| N. giunto rastremato standard | NS 19/26 |