Learn More
Bellingham + Stanley™ Densimetro digitale DSG
Description
- Tubo a U oscillante con oscillatore di riferimento per una maggiore protezione dalla deriva
- Alta precisione
- Controllo della temperatura Peltier
- Pompa di pulizia integrata e essiccante
- Touchscreen a colori da 7 in. con menu utente intuitivo
- Metodi pre-programmati per densità, Brix e % etanolo, API
- Audit trail e firme elettroniche
- Soddisfa i requisiti della farmacopea (USP, EP, UKP)
- Soddisfa i requisiti del reg. FDA 21 CFR parte 11
Specifications
Specifications
| Tipo di display | Color Touchscreen |
| Temperature Range (Metric) | 10°C to 95°C |
| Accuracy | ±0.0001 g/cm3 |
| Altezza (sistema metrico) | 24 cm |
| Interfaccia | Serial Interface, USB, LAN |
| Lingue | English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian |
| Intervallo di misurazione | 0 to 3 g/cm3 |
| Tempo di misurazione | 15 sec. |
| Quantità | 1 Meter |
| Risoluzione | 0.0001 g/cm3 |
| Show More |