Learn More
R&D Systems™ DSPC
Codice prodotto. 18706295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18706295 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18706295 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7943/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.16€
    110.25€ / 100mg
    Risparmia 11.91€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Neutral phospholipid; component of lipid nanoparticles (LNPs)
DSPC is a phosphatidylcholine, a type of neutral phospholipid with two saturated long-chains (18:0). Commonly used in the generation of micelles, liposomes, lipid nanoparticles (LNPs) and other types of artificial membranes. DSPC is used in formulation of LNPs for nonviral drug delivery systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
CAS 816-94-4
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Lipid Nanoparticles
Formula molecolare C44H88NO8P
Purezza 0.95