Learn More
IKA™ Provette DT-20 con elemento rotore/statore
Codice prodotto. 10763304 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DT-20
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10763304 DT-20 pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10763304 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003703100
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Kit completo di tubo, dispositivo di dispersione e coperchio. Le provette IKA™ DT-20 con elemento rotore/statore sono utilizzate per la dispersione, l'omogeneizzazione e le sospensioni con portate da 5 a 15 ml.
Componenti: provetta, dispositivo di dispersione, coperchio
Volume: da 5 a 15 ml
Applicazioni: dispersione, omogeneizzazione, sospensioni
È possibile aggiungere terreno durante il campionamento
Unità di confezionamento: 25 pezzi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo volume (sistema metrico) 5 - 15 ml
Da utilizzare con (applicazione) Dispersione, omogeneizzazione, sospensioni
Da utilizzare con (apparecchiatura) DT-20
Quantità confezione Confezione da 25
Product Type Provetta DT-20