Learn More
DTG, TRC
Codice prodotto. 30380051
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30380051 5 g 5g
30378349 10 g -
30376357 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30380051 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD7100105G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-39-2
Formula molecolare C15 H17 N3
Molecular Weight (g/mol) 239.32
Sinonimo 1,3-Bis(2-o-tolyl)guanidine, Guanidine, 1,3-di-o-tolyl- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Bis(2-methylphenyl)guanidine, 1,2-Bis(2-methylphenyl)guanidine, 1,3-Bis(o-tolyl)guanidine, 1,3-Di-2-tolylguanidine, 1,3-Di-o-tolylguanidine, 1,3-Di-ortho-tolylguanidine, Akrochem DOTG, CNS 1001, DOTG, DTG, Di-o-tolylguanidine, Eveite DOTG, N,N'-Di-o-toluylguanidine, N,N'-Di-o-tolylguanidine, NSC 132023, NSC 473, Nocceler DT, Rhenogran DOTG 70, Sanceler DT, Soxinol DT, Vulcafor DOTG, Vulkacit DOTG
IUPAC Name 1,3-bis(2-methylphenyl)guanidine
SMILES Cc1ccccc1NC(=N)Nc2ccccc2C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Bis(2-o-tolyl)guanidine
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H17N3/c1-11-7-3-5-9-13(11)17-15(16)18-14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3,(H3,16,17,18)
Peso formulazione 239.1422