Learn More
MedChemExpress DTNB
Codice prodotto. 16481569
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481569 1 g 1g
16489447 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481569 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15915
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress DTNB (Ellman’s Reagent) is a chemical used to quantify the number or concentration of thiol groups.
Specifica
Quantità 1 g
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (378.45 mM)
CAS 69-78-3
Peso molecolare 396.35 g/mol
Sinonimo Ellman’s Reagent