Learn More
Fisherbrand™ Dual Casting Base for omniPAGE Maxi Gel System
Codice prodotto. 11854672 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
omniPAGE Maxi Gel System
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11854672 omniPAGE Maxi Gel System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11854672
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for high resolution protein and nucleic acid separations.
  • Rapid gel casting and loading
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) omniPAGE Maxi Gel System
Tipo Dual Casting Base
Lunghezza (sistema metrico) gel 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel 7.87 in.
Larghezza (sistema metrico) gel 20 cm