Learn More
3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile
Codice prodotto. 17741669 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
2.5 m x 25 mm
Dimensione della confezione:
4 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17741669 2.5 m x 25 mm 4 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17741669 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100123347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    169.96€ / 4 rotoli
    Risparmia 32.04€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Il sistema di fissaggio apri e chiudi 3M™ Dual Lock™ SJ3870 ha un adesivo acrilico modificato ad alta tenuta sulla parte posteriore di un nastro di fissaggio apri e chiudi di colore nero in polipropilene.
  • Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, comprese la maggior parte delle vernici a polvere, metalli, vetro, legno sigillato, acrilico, policarbonato, ABS|| L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti|| Sistema di fissaggio nero con peduncoli a forma di fungo e un supporto adesivo acrilico modificato ad elevata tenuta sensibile alla pressione
  • Il tipo 250 si abbina al tipo 170, 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile.|| L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti|| Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali
  • Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione|| Resistenza alla trazione cinque volte maggiore dei tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e anelli|| Super resistenza: resistenza alla trazione 5 volte superiore ai tradizionali sistemi di fissaggio hook and loop
  • 1000 cicli di apertura e chiusura prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale|| Garantisce l'integrità della superficie senza fori che possono favorire l'umidità, la corrosione o lo sporco|| Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 82 °C
  • Adatto per uso interno ed esterno|| Testine nere ad incastro, a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Adhesive Strips
Formato Roll
Colore Black
Dimensioni (L x P) 2.5 m x 25 mm
Modello SJ387B
Spessore (sistema imperiale) 0.24 in.
Spessore (sistema metrico) 6.1 mm