Learn More
Fisherbrand™ Dual Solution™ Reservoir
Codice prodotto. 11978084 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11978084 25 Pk. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11978084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.90€
    74.41€ / pezzi 25
    Risparmia 7.49€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes a standard 50 mL basin on one side and 12 individual 5 mL basins on the other. Dual Solution™ Reservoir allows maximum recovery of liquids with angled wells that slope downward and outward.
  • Two basins in one
  • Angled wells guide pipette tips toward a center position to help avoid cross contamination and waste
  • Imprinted wells identify samples; loose-fitting lids prevent evaporation and contamination
  • Non-sterile
  • Volume: 5/50 mL
  • Material: Polypropylene
  • Dimensions: 125 x 50 x 37 mm
  • Pack of 25 reservoirs and 25 lids
Specifica
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 5/50 mL
Dimensioni (L x P x A) 125 x 50 x 37 mm
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipetting Reservoir
Da utilizzare con (applicazione) Liquid samples
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 37 mm
Include Lid
Lunghezza (sistema imperiale) 4.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Quantità 25 Pk.
Volume (sistema metrico) pozzetto 1 x 50 mL, 5 x 5 mL
Autoclavabile Autoclavable
Canali 12
Monouso Reusable
Forma del fondo Flat