Learn More
Dulcin, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326285 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326285 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC13097500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glycosine (Dulcin)
CAS 150-69-6
Nomi componenti o analita Glycosine (Dulcin)
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C9 H12 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo Urea, (4-ethoxyphenyl)- (9CI), Urea, (p-ethoxyphenyl)- (8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)urea, (4-Ethoxyphenyl)urea, (p-Ethoxyphenyl)urea, 1-(4-Ethoxyphenyl)urea, 4-Ureidophenetole, Dulcin, Dulcin (sweetener), Dulcine, NSC 1839, Phenetolcarbamide, Sucrol, Valzin, p-Phenetolcarbamide, p-Phenetylurea
InChI Formula InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-8-5-3-7(4-6-8)11-9(10)12/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11,12)
SMILES O=C(N)NC1=CC=C(OCC)C=C1
IUPAC Name (4-ethoxyphenyl)urea
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Quantità 25 mg
Peso formulazione 180.0899 g/mol