Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 99%
Codice prodotto. 15415469
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
Codice prodotto. 15415469
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63206.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Useful reagent in bacteriology | CAS: 608-66-2 | C6H14O6 | 182.172 g/mol
Useful reagent in bacteriology
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 608-66-2
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.172
Numero MDL MFCD00064288
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Sinonimo dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
IUPAC Name (2R,3S,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dulcitol
Punto di fusione 187°C to 191°C
Colore White
Densità 1.47
Punti di ebollizione 275°C to 280°C (1 mmHg)
Quantità 500 g
Beilstein 1721903
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,4332
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder