Learn More
R&D Systems™ DULLARD Recombinant Protein Antigen
Codice prodotto. 18601619 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601619 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601619 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP268840PEP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 23399
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 23 kDa
Quantità 100 μL
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias gene CTD nuclear envelope phosphatase 1, DULLARD, dullard homolog, dullard homolog (Xenopus laevis), EC 3.1.3.16, HSA011916, NET56, Serine/threonine-protein phosphatase dullard
Simbolo del gene CTDNEP1
Inhibitor Properties This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68840. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Linea di prodotti Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine DULLARD