Learn More
Duloxetine Phenyl Carbamate (>85%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Duloxetine Phenyl Carbamate |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H23NO3S/c1-26(25(27)28-20-11-3-2-4-12-20)17-16-23(24-15-8-18-30-24)29-22-14-7-10-19-9-5-6-13-21(19)22/h2-15,18,23H,16-17H2,1H3/t23-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 417.1399 |