Learn More
Euro Protection™ Dunlop™ Hygrade Boots
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Certified, EN ISO 20347 |
| Colore | White, Green |
| Materiale pianta del piede | PVC |
| Da utilizzare con (applicazione) | For industrial use, food companies and agricultural work |
| Materiale rivestimento interno | Nylon |
| Materiale | PVC |
| Size | 39 |
| Caratteristiche suola | Anti-slip |
| Materiale suola | PVC |
| Stile | Non-safety |
| Vedi altri risultati |