Learn More
Macherey-Nagel™ Rotolo di carta per pH Duotest™
Codice prodotto. 10291991 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
1 to 4.3
3.5 - 6.8
42498
42561
9.5 - 14
Dimensione della confezione:
1 PCS
5m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
10291991 42498 1 PCS
10084880 1 to 4.3 5m
10320771 3.5 - 6.8 1 PCS
10360151 42561 5m
10094880 9.5 - 14 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10291991 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 90304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.35€
    16.30€ / pezzi 1
    Risparmia 7.05€
    30% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la misurazione del pH con precisione e accuratezza avanzate. Il rotolo di carta per pH DoutestTM offre due diversi colori per ciascun valore pH. Ciò consente all'utente di misurare il pH con la massima precisione possibile.
Featuring two indicator zones for more accurate readings. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Rolls give the user the best possible accuracy in pH measurement.
  • Provides rapid and reliable results
  • Available for a range of pH gradations
  • Shows two different colours for each pH-value at intervals of 0.3 to 1 pH unit
  • Allows more accurate reading and good estimation of intermediate values
Specifica
Intervallo di pH 42498
Formato Rullo
Graduazioni 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8, 7,1, 7,4, 7,7, 8,0
Quantità 1 ciascuno
Tipo Carta pH
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Larghezza (sistema metrico) 10 mm