Learn More
JP Selecta™ Dur-Aluminum Rod
Codice prodotto. 12192952
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12192952 500 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12192952 Fornitore JP Selecta™ N. del fornitore 6000798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    35.97€ / pezzi 1
    Risparmia 4.03€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Materiale Dur-Aluminum
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Product Type Rod
Da utilizzare con (applicazione) Tripod support stand
Quantità 1 Ea.