Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Barometer
Codice prodotto. 17580685
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) faccia:
64 mm
Materiale:
Plastic
Modello:
3938
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) faccia Materiale Modello Dimensione della confezione
17580685 64 mm Plastic 3938 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17580685 Fornitore H-B Instrument™ N. del fornitore B615020300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    113.17€ / pezzi 1
    Risparmia 4.83€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 03-02-2027
Recalibrateable unit
  • Features black lines and numbers
  • Hole present for wall mounting
  • Adjust automatically once set
  • Designed to work in altitudes below 6562 ft. (2000m)
Specifica
Modello 3938
Product Type Barometer
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 64 mm
Materiale Plastic
Diametro (sistema metrico) faccia 64 mm