Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Timers
Codice prodotto. 17673125
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
23 hr. 59 min. 59 sec.
60 min.
99 hr. 59 min. 59 sec.
99 min. 59 sec.
N. di canali:
1
4
Altezza (sistema metrico):
3.14 cm
5.1 cm
5.7 cm
7 cm
Larghezza (sistema metrico):
5.7 cm
6.7 cm
7 cm
8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo N. di canali Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
17673125 23 hr. 59 min. 59 sec. 1 5.1 cm 7 cm Pezzo
17663125 99 min. 59 sec. 1 7 cm 6.7 cm Pezzo
17683125 99 hr. 59 min. 59 sec. 4 3.14 cm 8 cm Pezzo
17642975 60 min. 1 5.7 cm 5.7 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17673125 Fornitore H-B Instrument™ N. del fornitore B617003000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
Available in variety of styles
  • Individually tested
  • Model 511 features switchable timings in hour:min. or min.:sec.
Certifications
CE marked, NIST traceable, DAkkS, Meets RoHS specifications.
Specifica
Product Type Timer
Intervallo di tempo 23 hr. 59 min. 59 sec.
Accuracy 3 sec.
Display Digital
N. di canali 1
Tipo di batteria LR44
Larghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.1 cm
Include Memory, clock, multi language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) Statement of Traceability indicating accuracy traceable to NIST and DAkkS
Certificazione/Conformità CE, ROHS, NIST, DAkkS