Learn More
Tampone DuraCal™ pH 10.01
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 ml
Descrizione
- 10.01 pH value
- Immune to micro-organisms
- Expiration date on the bottle
- First class certificate with traceability to international standards
Specifica
Colore | Yellow |
pH | 10.01 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 250 mL |
Tipo di soluzione | Buffer |
Informazioni di solubilità | Water Soluble |