Learn More
DuraCal™ Mixed Buffer pH 4.01/7/9.21, Hamilton™
Catalog Number 12172122
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Colore Undesignated
pH 4.01, 7, 9.21
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Tipo di soluzione Buffer
Odore Odorless
Informazioni di solubilità Water Soluble