Learn More
Tampone pH DuraCal™
Codice prodotto. 10081132
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10081132 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10081132 Fornitore Hamilton N. del fornitore 238218
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Economical choice since only about 20mL of buffer is used per calibration. Hamilton™ DuraCal™ 7.00 Value pH Buffers have actual values determined by a DKD laboratory, accredited for pH measurement.
  • 7.00 pH value
  • Immune to micro-organisms
  • Expiration date on the bottle
  • First class certificate with traceability to international standards
Specifica
pH 7
Forma fisica Liquid
Quantità 500 ml