Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensatori di Allihn Duran™
Codice prodotto. 10755013
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
14/23
19/26
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
10755013 29/32 400 mm Pezzo
10587311 14/23 250 mm Pezzo
10743605 29/32 160 mm Pezzo
10419942 19/26 250 mm Pezzo
10324902 14/23 160 mm Pezzo
10151502 29/32 250 mm Pezzo
11856074 29/32 500 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10755013 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05223414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    101.73€ / pezzi 1
    Risparmia 91.27€
    47% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Facilitates the condensing of vapors in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Condensers Acc. to Allihn are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12581
  • With NS socket and cone
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Available with either glass olive or GL plastic olives/threads
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per vapori di condensazione
Lunghezza camicia (sistema metrico) 400 mm
Quantità Confezione da 1
Nessun giunto rastremato standard 29/32
Materiale Duran Glass
Tipo Condensatore di Allihn