Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Allihn Condensers with Cone
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | For Condensing Vapors |
| Includes | 70mL Extractor |
| Quantity | 1 Pack |
| Standard Taper Joint No | NS 29/32 |
| Material | Duran Glass |
| Type | Allihn Condenser |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?