Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Allihn Condensers with Cone
Codice prodotto. 10441064
Cambia vista
Click to view available options
Include:
100 - 250 mL Extractor
70mL Extractor
DURAN™ Olive Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
10441064 100 - 250 mL Extractor Pezzo
10306094 70mL Extractor Pezzo
10090201 DURAN™ Olive Tubing Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10441064 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05226016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    102.26€ / pezzi 1
    Risparmia 59.74€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For Condensing Vapors
Include 100 - 250 mL Extractor
Quantità 1 Pack
Nessun giunto rastremato standard 45/40
Materiale Duran Glass
Tipo Allihn Condenser