Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator Laboratory Bottle, GL 45 Thread Neck, GL 32 Thread Side Arm
Codice prodotto. 10270871 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10270871 5000 mL Pezzo
10445781 1000 mL Pezzo
10442911 10,000 mL Pezzo
10322751 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10270871 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 247037309
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aspirator laboratory bottle with screw closure and PTFE key stopcock
Aspirator laboratory bottle with screw closure, complete with PTFE key stopcock and GL 45 red PBT cap.
  • Supplied ready to use
  • DURAN™ glass and PTFE key stopcock outlet
  • Made of virtually inert, chemically resistant DURAN™ glass
  • Fully compatible with all the GL 45 threads and therefore highly versatile
  • Tabulator with GL 32 thread
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage and dispensing of liquids and reagents
Materiale Borosilicate Glass (3.3), Silicone, PTFE
N. per confezione 1/Pk.
Finitura collo Thread Size GL 45
Diametro (sistema metrico) 182 mm