Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator Laboratory Bottle, Standard Taper Socket Side Arm, complete with Glass Stopcock and Glass Stopper
Aspirator bottle, complete with glass stopcock and glass stopper.
Marca:  DWK Life Sciences 247025401
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.00000kg
Codice prodotto. 15261999
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Aspirator bottles, complete with glass stopcock. Complying with ISO 4796, these aspirators have a ground joint neck and glass stopper
  • Supplied ready to use
  • DURAN™ glass stopcock
  • DURAN™ glass stopper
  • Large range of sizes available
Specifica
Specifica
107 mm
Borosilicate Glass (3.3)
Standard Taper Joint Bottom 19/26
Autoclavable
1000 mL
Storage and dispensing of liquids and reagents
10/Pk.