Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator Laboratory Bottle, Unground Neck for Rubber Stopper, Side Arm for attaching Tubing
Aspirator bottle with side-arm
Marca:  DWK Life Sciences 247084402
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.85000kg
Codice prodotto. 15291999
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Simple side-arm aspirator bottles. Fitted with an integral side-arm for the attachment of 9 mm bore flexible tubing, these simple aspirator bottles are available in capacities up to 1 liter. Unground neck to accept rubber stoppers.
  • Outlet facilitates attachment of flexible tubing
  • With plain neck and bottom side arm
  • Made of virtually inert, chemically resistant DURAN™ glass
Specifica
Specifica
89 mm
Borosilicate Glass (3.3)
10/Pk.
500 mL
Storage and dispensing of liquids and reagents