Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for Engler Distilling Flask, with beaded rim
For further processing.
Marca:  DWK Life Sciences 216512805
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 15291779
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Blanks for DURAN™ Engler Distilling Flasks are intended for further processing into DURAN™ Engler flask according to ASTM D86 and DIN EN ISO 3405. Engler flasks are ideal as heating glasses and for distillations due to their uniform wall thickness.
  • With beaded rim
  • For further processing to DURAN™ Engler flask according to ASTM D86 and DIN EN ISO 3406
  • Due to uniform wall thickness ideal as cooking glass and suitable for distillations
  • Glass articles for further processing
Specifica
Specifica
68 mm
Borosilicate Glass (3.3)
10/Pk.
125 mL
For further processing.; Heating