Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for separating and dropping funnel, cylindrical with stopper bed for ISO 4800
Codice prodotto. 15231629 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15231629 100 mL pezzi 10
15261629 1000 mL pezzi 10
15241629 250 mL pezzi 10
15251629 500 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15231629 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 210142404
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Raw body for further processing as dropping funnel.
DURAN™ dropping funnels are used, for example, for the metered supply of liquid to a reaction mixture.
  • Cylindrical with stopper bed for ISO 4800
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 42 mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation
Quantità 10/Pk.