Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glass Round Bottom Flasks
Can be used to make solutions or hold, contain, collect and measure chemicals. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glass Round Bottom Flasks are manufactured from durable borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0418721
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47700kg
Codice prodotto. 10528840
  • 63.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With inscription label
  • Available in a range of capacities
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
2000 mL
Vetro borosilicato Duran™, Duran Glass
Head Touches NSH 45/40
Rotondo