Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni in vetro borosilicato DURAN™
Descrizione
- With inscription label
- Available in a range of capacities
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 24 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato Duran™, Duran Glass |
| Giunto a bussola | Raccordo 29 NS |
| Forma del fondo | Rotondo |