Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni in vetro borosilicato DURAN™
Can be used to make solutions or hold, contain, collect and measure chemicals. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glass Round Bottom Flasks are manufactured from durable borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0418351
Dettagli aggiuntivi : Peso : 18.00000kg
Codice prodotto. 10010390
  • 20.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With inscription label
  • Available in a range of capacities
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
500 mL
Vetro borosilicato DURAN™, Duran Glass
Head Touches NSH 29/32
Rotondo